Learn More
3-(Trifluormethyl)Benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488693
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11488693 100 g 100 Gramm
11468693 5 g 5 Gramm
11478693 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488693 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10463.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 454-89-7 | C8H5F3O | 174.122 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 454-89-7
Summenformel C8H5F3O
Molekulargewicht (g/mol) 174.122
MDL-Nummer MFCD00003373
InChI-Schlüssel NMTUHPSKJJYGML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzaldehyde, m-trifluoromethylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolualdehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-tolualdehyde, unii-at7h4h5u3e, a,a,a-trifluoro-m-tolualdehyde, 3-trifluoromethyl-benzaldehyde, mtf-bad, 3-formylbenzotrifluoride
PubChem CID 67990
IUPAC-Name 3-(Trifluormethyl)Benzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3- (Trifluoromethyl)benzaldehyde
Dichte 1.304
Siedepunkt 83°C to 86°C (30 mmHg)
Flammpunkt 68°C (154°F)
Geruch Almond-like
Brechungsindex 1.465
Menge 100 g
Beilstein 2327537
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 174.12
Reinheit (%) 97%