missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(Trifluormethyl)Benzolpropanol, TRC

Artikelnummer. 30456913
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456913 1 g 1 Gramm
30457013 5 g 5 Gramm
30449749 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30456913 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7911101G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 78573-45-2
Summenformel C10H11F3O
Molekulargewicht (g/mol) 204.19
Synonym 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
IUPAC-Name 3-[3-(Trifluormethyl)phenyl]Propan-1-ol
SMILES OCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)benzenepropanol
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H11F3O/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1,3,5,7,14H,2,4,6H2
Formelmasse 204.0762
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.