Learn More
3-(Trifluormethyl)Benzolpropanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(Trifluoromethyl)benzenepropanol |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H11F3O/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1,3,5,7,14H,2,4,6H2 |
| Formelmasse | 204.0762 |