Learn More
3-(Trifluormethyl)-benzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427626
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11427626 25 g 25 Gramm
11339549 1 g 1 Gramm
11417626 5 g 5 Gramm
11437626 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11427626 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14657.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 777-44-6 | C7H4ClF3O2S | 244.612 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 777-44-6
Summenformel C7H4ClF3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 244.612
MDL-Nummer MFCD00014724
InChI-Schlüssel ONCAZCNPWWQQMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, m-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 3-trifluoromethylbenzenesulfochloride, 3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl, 3-chlorosulphonyl benzotrifluoride, m-trifluoromethylphenylsulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2733250
IUPAC-Name 3-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Dichte 1.526
Siedepunkt 79°C to 80°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.487
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2650774
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 244.62
Reinheit (%) 98%