Learn More
3-(Trifluoromethyl)benzoic acid, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10592201 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10592201 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10592201 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 182540500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 454-92-2
Summenformel C8H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.12
MDL-Nummer MFCD00002519
InChI-Schlüssel FQXQBFUUVCDIRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzoic acid, m-trifluoromethylbenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluic acid, 3-carboxybenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl benzoic acid, 3-trifluoromethyl benzoicacid, m-carboxybenzotrifluoride, a,a,a-trifluoro-m-toluic acid
PubChem CID 9963
ChEBI CHEBI:60695
IUPAC-Name 3-(Trifluormethyl)benzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)benzoic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 104°C to 106°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3C6H4CO2H
Menge 50 g
Beilstein 09, 478
Formelmasse 190.12
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Powder