Learn More
3-(Trifluormethyl)benzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10626681 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10626681 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10177603 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10626681 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 312940050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2251-65-2 | C8H4ClF3O | 208.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2251-65-2
Summenformel C8H4ClF3O
Molekulargewicht (g/mol) 208.57
MDL-Nummer MFCD00000680
InChI-Schlüssel RUJYJCANMOTJMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl benzoyl chloride, m-trifluoromethylbenzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluoyl chloride, 3-trifluoromethyl benzoylchloride, 3-trifluoromethyl-benzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl chloride, pubchem5468
PubChem CID 75257
IUPAC-Name 3-(Trifluormethyl)Benzoylchlorid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.3800g/mL
Siedepunkt 184.0°C to 186.0°C (750.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3C6H4COCl
Brechungsindex 1.4760 to 1.4780
Menge 5 mL
Relative Dichte 1.38
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 208.57
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit