Learn More
3-(Trifluoromethyl)Benzylmercaptan, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398005
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398005 1 g 1 Gramm
11308015 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11398005 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08155.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 25697-55-6 | C8H7F3S | 192.199 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25697-55-6
Summenformel C8H7F3S
Molekulargewicht (g/mol) 192.199
MDL-Nummer MFCD00042435
InChI-Schlüssel CQIQWIMXCPTQPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl phenyl methanethiol, 3-trifluoromethylbenzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl phenylmethanethiol, 3-trifluoromethyl benzylthiol, m-trifluoromethylbenzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl benzylmercaptan, 3-trifluoromethyl phenyl methane-1-thiol, acmc-1cnzu
PubChem CID 141236
IUPAC-Name [3-(trifluormethyl)phenyl]methanthiol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan
Siedepunkt 75°C to 77°C (5 mmHg)
Brechungsindex 1.49
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2520097
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 192.2
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch