Learn More
3-(Trifluormethyl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(Trifluoromethyl)benzylamine |
| Dichte | 1.222 |
| Siedepunkt | 93°C to 97°C (28 mmHg) |
| Flammpunkt | 71°C (159°F) |
| Brechungsindex | 1.463 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Beilstein | 1102465 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Formelmasse | 175.15 |
| Mehr anzeigen |