Learn More
3-(Trifluormethyl)benzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10572661 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10572661 5 g Glasflasche 5 GR
10239463 25 g Glasflasche 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10572661 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 312960050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2740-83-2 | C8H8F3N | 175.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2740-83-2
Summenformel C8H8F3N
Molekulargewicht (g/mol) 175.15
MDL-Nummer MFCD00008117
InChI-Schlüssel YKNZTUQUXUXTLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzylamine, 3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 3-trifluoromethylbenzylamine, m-trifluoromethylbenzylamine, m-trifluoromethylbenzyl amine, 3-trifluoromethyl benzyl amine, benzenemethanamine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-benzylamine, m-trifluoromethyl benzylamine
PubChem CID 75962
IUPAC-Name [3-(trifluormethyl)phenyl]methanamin
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)benzylamine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2200g/mL
Siedepunkt 93.0°C to 97.0°C (22.0 mmHg)
Flammpunkt 71°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3C6H4CH2NH2
Brechungsindex 1.4620 to 1.4640
Menge 5 g
Relative Dichte 1.22
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 175.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit