missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanin, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15493697
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15493697 250 mg 250 Milligramm
11461760 1 g -
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15493697

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27508.MD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 14464-67-6
Summenformel C10H10F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 233.19
MDL-Nummer MFCD01860875
InChI-Schlüssel BURBNIPKSRJAIQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-trifluoromethyl-d-phenylalanine, d-3-trifluoromethylphenylalanine, r-2-amino-3-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 2r-2-amino-3-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, d-3-trifluoromethylphe, d-phenylalanine, 3-trifluoromethyl, r-2-amino-3-3-trifluoromethyl phenyl propionic acid, trifluoromethyphe, d-phe 3-cf3-oh
PubChem CID 7005132
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-[3-(trifluormethyl)phenyl]propansäure
SMILES NC(CC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F)C(O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Menge 250 mg
Formelmasse 233.19
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.