Learn More
3-(Trifluormethyl)-Phenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495123
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11495123 25 g 25 Gramm
11485123 5 g 5 Gramm
11405133 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495123 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12784.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 98-17-9 | C7H5F3O | 162.111 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-17-9
Summenformel C7H5F3O
Molekulargewicht (g/mol) 162.111
MDL-Nummer MFCD00002299
InChI-Schlüssel UGEJOEBBMPOJMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl phenol, 3-hydroxybenzotrifluoride, m-trifluoromethylphenol, m-hydroxybenzotrifluoride, phenol, 3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl phenol, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-cresol, a,a,a-trifluoro-m-cresol
PubChem CID 7376
IUPAC-Name 3-(Trifluormethyl)phenol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)phenol
Schmelzpunkt -2°C
Dichte 1.336
Siedepunkt 177°C to 178°C
Flammpunkt 74°C (165°F)
Geruch Phenol-like
Brechungsindex 1.458
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2045663
Formelmasse 162.11
Reinheit (%) ≥98%