Learn More
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid |
| CAS | 1423-26-3 |
| Summenformel | C7H6BF3O2 |
| MDL-Nummer | MFCD00151854 |
| Menge | 500 g |
| SMILES | FC(C1=CC(B(O)O)=CC=C1)(F)F |
| Molekulargewicht (g/mol) | 189.93 |
| Reinheit (%) | 98% |