Learn More
3-(Trifluormethyl)phenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397426
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397426 5 g 5 Gramm
11387426 1 g 1 Gramm
11307436 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11397426 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09448.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 329-01-1 | C8H4F3NO | 187.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 329-01-1
Summenformel C8H4F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 187.12
MDL-Nummer MFCD00002020
InChI-Schlüssel SXJYSIBLFGQAND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-isocyanato-3-trifluoromethyl, a,a,a-trifluoro-m-tolyl isocyanate, isocyanobenzotrifluoride, unii-qps7llz6xm, 3-trifluoromethylphenyl isocyanate, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl isocyanate, 3-trifluoromethyl phenylisocyanate, qps7llz6xm
PubChem CID 9483
IUPAC-Name 1-isocyanat-3-(trifluormethyl)benzol
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Dichte 1.336
Siedepunkt 53°C to 54°C (11 mmHg)
Flammpunkt 58°C (136°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.4685
Menge 5 g
UN-Nummer UN2285
Beilstein 744880
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 187.12
Reinheit (%) 98%