Learn More
3-(Trifluormethyl)phenyl isothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11372547 25 g 25 Gramm
11352547 1 g 1 Gramm
11362547 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11372547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11646.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.30 €
    187.65 € / 25 Gramm
    Sparen 31.65 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1840-19-3 | C8H4F3NS | 203.182 g/mol
Used as pharamaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1840-19-3
Summenformel C8H4F3NS
Molekulargewicht (g/mol) 203.182
MDL-Nummer MFCD00004806
InChI-Schlüssel GFEPANUKFYVALF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-trifluoromethyl benzene, 3-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl isothiocyanate, 3-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-trifluoromethyl-benzene, benzene,1-isothiocyanato-3-trifluoromethyl
PubChem CID 137232
IUPAC-Name 1-isothiocyanat-3-(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Dichte 1.335
Siedepunkt 208°C
Flammpunkt 95°C (203°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.5547
Menge 25 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 781205
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 203.19
Reinheit (%) 98%