Learn More
[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methanethiol, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11396955
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11396955 25 g 25 Gramm
10325012 1 g 1 Gramm
10643613 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11396955 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00142EB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 25697-55-6
Summenformel C8H7F3S
Molekulargewicht (g/mol) 192.199
MDL-Nummer MFCD00042435
InChI-Schlüssel CQIQWIMXCPTQPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl phenyl methanethiol, 3-trifluoromethylbenzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl phenylmethanethiol, 3-trifluoromethyl benzylthiol, m-trifluoromethylbenzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl benzylmercaptan, 3-trifluoromethyl phenyl methane-1-thiol, acmc-1cnzu
PubChem CID 141236
IUPAC-Name [3-(trifluormethyl)phenyl]methanthiol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [3-(Trifluoromethyl)phenyl]methanethiol
Strukturformel CF3C6H4CH2SH
Menge 25 g
Formelmasse 192.2
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch