Learn More
3-(Trifluormethyl)phenylaceton, 97 %, kann bis zu ca. 5 % Monohydrate enthalten, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11456170
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11456170 25 g 25 Gramm
11446170 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456170 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27095.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21906-39-8
Summenformel C10H9F3O
Molekulargewicht (g/mol) 202.176
MDL-Nummer MFCD00000397
InChI-Schlüssel JPHQCDCEBDRIOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl propan-2-one, m-trifluoromethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl acetone, 3-trifluormethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl-2-propanone, m-trifluoromethylphenylacetone, 2-propanone, 1-3-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 89101
IUPAC-Name 1-[3-(trifluormethyl)phenyl]propan-2-on
SMILES CC(=O)CC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)phenylacetone
Dichte 1.204
Siedepunkt 89°C to 90°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zum Prozentgehalt Kann bis zu ≈5 % Monohydrat enthalten
Brechungsindex 1.458
Menge 25 g
Formelmasse 202.18
Reinheit (%) 97%