Learn More
3-(Trifluormethyl)phenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427636
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11427636 25 g 25 Gramm
11417636 5 g 5 Gramm
11309549 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11427636 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14663.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2338-76-3 | C9H6F3N | 185.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2338-76-3
Summenformel C9H6F3N
Molekulargewicht (g/mol) 185.15
MDL-Nummer MFCD00001913
InChI-Schlüssel JOIYKSLWXLFGGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 3-trifluoromethylbenzylcyanide, 2-3-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl benzyl cyanide, m-trifluoromethylphenylacetonitrile, m-trifluoromethylbenzyl cyanide, 3-trifluoromethylphenylacetonitrile, 3-trifluormethylbenzylcyanide, 3-trifluoromethyl benzeneacetonitrile
PubChem CID 75360
IUPAC-Name 2-[3-(trifluormethyl)phenyl]Acetonitril
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(CC#N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Dichte 1.187
Siedepunkt 92°C to 93°C (4 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.459
Menge 25 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 909640
Formelmasse 185.15
Reinheit (%) 97%