Learn More
3-(Trifluoromethyl)Phenyltrimethylammoniumhydroxid, 5 % Gew./Vol.) in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359408
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11359408 5 mL 5 Milliliter
11349408 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11359408 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043284.AA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Umesterungsreaktionen
Transesterification reactions.3-(Trifluoromethyl)phenyltrimethylammonium hydroxide is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68254-41-1
Summenformel C10H14F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 221.223
MDL-Nummer MFCD00059473
InChI-Schlüssel BFPOZPZYPNVMHU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-trifluoromethyl phenyltrimethylammonium hydroxide, m-tfptah, trifluoromethylphenyltrimethylammoniumhydroxide, 3-trifluoromethyl phenyltrimethylammonium hydroxide in methanol, n,n,n-trimethyl-3-trifluoromethyl anilinium hydroxide, trimethyl-3-trifluoromethyl phenyl azanium hydroxide, m-trifluoromethylphenyl trimethylammonium hydroxide, trimethyl-3-trifluoromethylphenylammonium hydroxide, n,n,n-trimethyl-3-trifluoromethyl anilinium oxidanide, trimethyl-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolylammonium hydroxide
PubChem CID 2760772
IUPAC-Name trimethyl-[3-(trifluormethyl)phenyl]azanium;hydroxid
SMILES C[N+](C)(C)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F.[OH-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3- (Trifluoromethyl)phenyltrimethylammonium hydroxide
Menge 5 mL
UN-Nummer UN2924
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and alcohols.
Formelmasse 221.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5 % w/v in Methanol
Physikalische Form Flüssigkeit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Trifluoromethyl)phenyltrimethylammonium hydroxide, 5% w/v in methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol