Learn More
3-(Trifluormethyl)Salicylaldehyd, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495617
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15495617 250 mg 250 Milligramm
15485617 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495617 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32858.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 336628-67-2 | C8H5F3O2 | 190.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 336628-67-2
Summenformel C8H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.12
MDL-Nummer MFCD03788529
InChI-Schlüssel ZUNOXMJBNMKYOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-3-trifluoromethyl benzaldehyde, 3-trifluoromethyl salicylaldehyde, 2-hydroxy-3-trifluoromethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-trifluoromethyl, pubchem10111, 2-oxidanyl-3-trifluoromethyl benzaldehyde
PubChem CID 2779274
IUPAC-Name 2-hydroxy-3-(trifluormethyl)benzaldehyd
SMILES OC1=C(C=O)C=CC=C1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde
Schmelzpunkt 54°C to 59°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 190.12
Reinheit (%) ≥98%