Learn More
3-(Trifluormethyl)styrol, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10036122 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10036122 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10036122 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 388010010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)styrene
CAS 402-24-4
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.1610g/mL
Siedepunkt 64.5°C (40.0 mmHg)
Flammpunkt 42°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H7F3
Strukturformel CH2CHC6H4CF3
Brechungsindex 1.4640 to 1.4660 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00075481
Menge 1 g
Relative Dichte 1.161
Synonym 3-trifluoromethyl styrene, 1-trifluoromethyl-3-vinylbenzene, 1-ethenyl-3-trifluoromethyl benzene, 3-cf3c6h4ch=ch2, 3-trifluoromethylstyren, 3-vinylbenzotrifluoride, m-trifluoromethylstyrene, pubchem15477, 3-trifluoromethylstyrene, 1-trifluoromethyl-3-vinyl-benzene
InChI-Schlüssel ARHOUOIHKWELMD-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(C=C)=C1
IUPAC-Name 1-ethenyl-3-(trifluoromethyl)benzene
Stabilisator about 100ppm 4-tert.-butylcatechol
Molekulargewicht (g/mol) 172.15
PubChem CID 520986
Formelmasse 172.15
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Trifluoromethyl)styrene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.