Learn More
3-(Trifluormethyl)thiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11337176 5 g 5 Gramm
11327176 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11337176 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07191.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 937-00-8 | C7H5F3S | 178.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 937-00-8
Summenformel C7H5F3S
Molekulargewicht (g/mol) 178.17
MDL-Nummer MFCD00041142
InChI-Schlüssel SCURCOWZQJIUGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl thiophenol, 3-trifluoromethyl benzenethiol, 3-trifluoromethyl benzene-1-thiol, 3-trifluoromethylthiophenol, m-trifluoromethylthiophenol, 3-mercaptobenzotrifluoride, m-trifluoromethyl benzenethiol, benzenethiol, 3-trifluoromethyl, pubchem4600
PubChem CID 136751
IUPAC-Name 3-(Trifluormethyl)benzolthiol
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(S)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)thiophenol
Siedepunkt 71°C to 72°C (20 mmHg)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.49
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1943114
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 178.18
Reinheit (%) 97%