Learn More
3-Trifluormethylbenzoesäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15446637 5 g 5 Gramm
15436637 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446637 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33779.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25753-15-5 | C16H8F6O3 | 362.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25753-15-5
Summenformel C16H8F6O3
Molekulargewicht (g/mol) 362.23
MDL-Nummer MFCD09757594
InChI-Schlüssel BYLMYFXAIMTZIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethylbenzoic anhydride, 3-trifluoromethyl benzoic anhydride, benzoic acid, 3-trifluoromethyl-, anhydride, 3-trifluoromethyl benzoyl 3-trifluoromethyl benzoate, acmc-1cd8h, 3-trifluoromethyl phenyl anhydride #, benzoic acid,3-trifluoromethyl-, anhydride with 3-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 599431
IUPAC-Name [3-(trifluormethyl)benzoyl]-3-(trifluormethyl)benzoat
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C(=O)OC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Trifluoromethylbenzoic anhydride
Schmelzpunkt 74°C to 78°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 362.23
Reinheit (%) 97%