Learn More
3-(Trimethylsilyl)propiolsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480138
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15480138 25 g 25 Gramm
15460138 1 g 1 Gramm
15470138 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480138 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53380.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5683-31-8 | C6H10O2Si | 142.23 g/mol
3-(Trimethylsilyl)propiolic acid may be used in the regioselective preparation of 1,5-trisubstituted 1H-1,2,3-triazoles. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(Trimethylsilyl)propiolsäure kann bei der regioselektiven Zubereitung von 1,5-Trissubstituierten 1H-1,2,3-Triazolen verwendet werden. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5683-31-8
Summenformel C6H10O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 142.23
MDL-Nummer MFCD00190216
InChI-Schlüssel IPEATTYBFBRNEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethylsilyl propiolic acid, 3-trimethylsilyl propynoic acid, trimethylsilylpropiolic acid, 3-trimethylsilylpropynoic acid, 3-trimethylsilyl prop-2-ynoic acid, 2-propynoic acid, 3-trimethylsilyl, tms-propynoic acid, acmc-209lul, 3-trimethylsilyl propynoicacid, 3-trimethylsilyl propalic acid
PubChem CID 2760863
SMILES C[Si](C)(C)C#CC(O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 105°C to 110°C (10mmHg)
Chemischer Name oder Material 3-(Trimethylsilyl)propiolic acid
Schmelzpunkt 47°C to 49°C
Menge 25 g
Flammpunkt 96°C (205°F)
Strukturformel (CH3)3SiC≡CCO2H
Beilstein 1755674
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
IUPAC-Name 3-Trimethylsilylprop-2-ynoesäure
Formelmasse 142.23
Reinheit (%) 97%