Learn More
3-(Triphenylphosphoranyliden)tetrahydropyran-2-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11956021 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11956021 1 g 1 Gramm
11966021 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11956021 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 440980010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 218282-19-0
Summenformel C23H21O2P
Molekulargewicht (g/mol) 360.39
MDL-Nummer MFCD20481847
InChI-Schlüssel PZGUKMFSICDTKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-triphenyl-??-phosphanylidene oxan-2-one, 3-triphenylphosphoranylidene tetrahydropyran-2-one
PubChem CID 10594674
IUPAC-Name 3-(triphenyl-$l^{5}-phosphanylidene)oxan-2-on
SMILES O=C1OCCCC1=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Triphenylphosphoranylidene)tetrahydropyran-2-one
Schmelzpunkt 228.0°C to 230.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 360.39
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(3-(Triphenylphosphoranylidene)tetrahydropyran-2-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke