Learn More
Kappes Systeme™ 3000 Stehhilfen
Artikelnummer. 10654113
Encompass
Change view
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Tiefschwarz
Produkttyp:
Optionale Fußstütze
Stehhilfe
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Farbe Produkttyp unitSize
10654113 Tiefschwarz Stehhilfe 1 Stück
10135192 Schwarz Optionale Fußstütze 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10654113
Marke: Kappes Systeme™ 8201.00.3015
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Die Stehhilfe ErgoPlus 3000 verbindet modernes Design mit ergonomischer Funktion für den Menschen am Arbeitsplatz und kommt der Gesundheit und damit auch der Leistungsfähigkeit und Produktivität Ihrer Mitarbeiter zugute. Diese ergonomischen Stehhilfen sind für alle, die am Arbeitsplatz zwar stehen, aber nicht ständig herumlaufen müssen. Die in Verbindung mit arbeitsmedizinischen Erkenntnissen entwickelte Konstruktion entlastet Beine, Rückenmuskulatur und Wirbelsäule und beugt damit Kreislaufbeschwerden, Konzentrationsstörungen und Bandscheibenschäden vor.
Stehhilfen ErgoPlus 3000 werden von Arbeitsmedizinern empfohlen und haben sich als Hilfsmittel zur Rehabilitation in orthopädischen Kliniken durchgesetzt und bewährt.
  • Standsichere Konstruktion aus kunststoffbeschichteten Stahlprofilen
  • Sitz und Rückenlehne aus geformten, mehrfach verleimten Buchensperrholzplatten
  • Mehrlagige luftzirkulationsfähige Schaumstoffpolsterung
  • Atmungsaktive strapazierfähige und dekorative Bezüge aus Skai-Kunstleder oder Stoff
  • Sitz und Rückenlehne stufenlos verstellbar
  • Höhenverstellbarkeit 600 bis 900mm
  • Optional: Aufsteckbare Fussauflage
  • Gestell: Tiefschwarz
  • Polster/Bezug: Skai schwarz
Bestellinformation
Optionale Fußstütze ist erhältlich (10135192).
Spezifikation
Produkttyp Stehhilfe
Farbe Tiefschwarz
Einstellbar (Höhe) 600 bis 900 mm
Höhe (metrisch) Rückseite 600 bis 900 mm
Höhe (metrisch) Sitz 600 bis 900 mm
Menge Je 1
Sitzhöhe 600 bis 900 mm
Mit Rückenlehne Ja