Learn More
Fisherbrand™ Spatel aus 304 Edelstahl mit PTFE-beschichteten Enden
Die Kombination aus Löffel und Spatel gewährleistet optimale Ergebnisse bei den wichtigsten Arbeiten im Labor. Der Fisherbrand™ Instrument mit Löffel an einem und Spatel am anderen Ende besteht aus Edelstahl mit PTFE-Beschichtung. Es eignet sich ideal für den Umgang mit Chemikalien und verhindert den Verlust entscheidender Mengen durch Klebenbleiben.
11.65 € - 18.55 €
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 2 ml |
Beschichtung | PTFE Xylan™ |
Produkttyp | Spatel |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11573512
|
Fisherbrand™
|
120 mm |
11.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11583512
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
13.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11593512
|
Fisherbrand™
|
210 mm |
18.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Doppelseitiger Spatel
- Einfach beschichtetes PTFE, das Ablagerungen auf der Oberfläche verhindert
- Verhindert den Verlust kritischer Mengen durch Anhaften
- Vollständige PTFE-Beschichtung—ideal für den Umgang mit Chemikalien
- Edelstahl 304, PTFE-Beschichtung
- Länge: 120 mm
- Löffel-Breite: 20 mm
- Löffel-Kapazität (flüssig): 2 ml
Spezifikation
Je 1 | |
PTFE Xylan™ | |
Ideal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie | |
-195°bis +260 °C |
2 ml | |
Spatel | |
20 mm | |
Edelstahl |