Learn More
RETSCH 305 dia. x 40mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certified, Pore Sizes: 10mm and Larger
Marke: RETSCH 60.159.050000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Spezifikation
Edelstahl | |
Edelstahl | |
Gehäuse 1Each | |
Analysesieb | |
Edelstahl | |
40mm |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
305mm | |
50mm | |
ASTM E 11 | |
Schüttler AS 300 |