Learn More
RETSCH 305 dia. x 40mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified, Pore Sizes: 10mm and Larger
Marke: RETSCH 60.158.013200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Spezifikation
Edelstahl | |
Edelstahl | |
Gehäuse 1Each | |
Analysesieb | |
Edelstahl | |
Zertifikat zur Regelkonformität |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
305mm | |
13,20mm | |
ISO 3310/1 | |
Schüttler AS 300 | |
40mm |