Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 305 mm Durchmesser x 40 mm Höhe, mit Quadratlochblech
Marke:  RETSCH 60.138.009000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10594593
  • 261.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Edelstahl
Edelstahl
Gehäuse 1Each
Analysesieb
Edelstahl
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
305mm
9mm
ISO 3310/2
40mm