Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 305 mm Durchmesser x 40 mm Höhe, mit Quadratlochblech
Marke: RETSCH 60.138.008000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.50000kg
Spezifikation
Edelstahl | |
Edelstahl | |
Gehäuse 1Each | |
Analysesieb | |
Edelstahl |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
305mm | |
8mm | |
ISO 3310/2 | |
40mm |