missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NUDT4 Antibody (OTI1C2), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-45005-30ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NUDT4 Monoclonal antibody specifically detects NUDT4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| NUDT4 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG2a |
| Western Blot | |
| OTI1C2 | |
| Western Blot 1:2000 | |
| Diadenosine 5'-5'''-P1, diphosphoinositol polyphosphate phosphohydrolase 2, diphosphoinositol polyphosphate phosphohydrolase type 2, DIPP-2, DIPP2alpha, DIPP2beta, DIPP2HDCMB47P, EC 3.6.1.-, EC 3.6.1.52, KIAA0487DKFZp686I1281, Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 4, nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 4, Nudix motif 4, P6-hexaphosphate hydrolase 2 | |
| Full length human recombiant protein of human NUDT4 (NP_061967) produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Signal Transduction | |
| 11163 | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur