missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
USP40 Antibody (OTI8F8), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-45036-30ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
USP40 Monoclonal antibody specifically detects USP40 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| USP40 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI8F8 | |
| Western Blot 1:500-2000 | |
| deubiquitinating enzyme 40, ubiquitin specific peptidase 40, ubiquitin thiolesterase 40, ubiquitin-specific-processing protease 40 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 767-912 of human USP40(NP_060688) produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Cell Biology | |
| 55230 | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur