Learn More
Sampling Systems™ 316 Aufbewahrungsbehälter aus Edelstahl ohne Kippklammern
Mehrzweck-Behälter für leichte Belastungen konstruiert für eine Vielzahl von Lagerungsanwendungen im Labor.
Marke:  Sampling Systems™ A466-75
Weitere Details : Netto-Gewicht : 26.32500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15899681
  • 2030.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-03-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Nutfreie Innenkonstruktion
  • Zwei robuste Griffe
  • Eng anliegender Einbaudeckel mit Griff
  • Flacher Boden mit Klingenring für zusätzlichen Schutz
  • Kippklammern und Dichtungen ist optionales Zubehör
Spezifikation
Spezifikation
Ja
75 l
Aufbewahrungsbehälter
400 mm
Versenkter Deckel
Edelstahl
625 mm