Learn More
Gilson™ 333-H3 Pumpe für Primärlösungsmittel
Artikelnummer. 16601454 Alle ansehen Gilson Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Max. Flussrate:
200 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Max. Flussrate Packungsgröße
16601454 200 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16601454 Lieferant Gilson™ Lieferanten-Nr. 38103331
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die 333-H3 Pumpe für primäres Lösungsmittel ist eine Zweikolben-Hubkolbenpumpe und eignet sich für präparative HPLC-Anwendungen im Normal- und Umkehrphasenmodus. Die Pumpe bietet die Möglichkeit zur Auswahl mehrerer Lösungsmittel und verfügt über einen dynamischen Mischer mit variablem Volumen für eine optimierte Gradientenleistung.
  • Es ermöglicht einen Massendurchsatz im Milligramm- bis Grammbereich pro Injektion bis zu 15 g, abhängig von Säulengröße und Beladungskapazität, bei Flussraten bis zu 200 ml/min.
  • Integrierte Tastatursteuerung für den Standalone-Betrieb
  • Kombinieren Sie die Pumpe mit der Sekundärlösungsmittelpumpe 334-H3 (separat erhältlich) und betreiben Sie zusätzliche Pumpen parallel, um die Durchflussrate auf bis zu 400 ml/min zu verdoppeln.
  • Zusammensetzungsgradient bei Hochdruckmischung: Binäres System 333/334 (dritte Pumpe für ternäres System), Lösungsmittelauswahl an jeder Pumpe mit optionalem Vier-Lösungsmittel-Ventil für bis zu acht Lösungsmittel
  • Leiser Betrieb und robustes Design
  • Stapelbar, um Platz auf der Arbeitsfläche zu sparen
  • Steuern Sie 333 Pumpen und ein komplettes HPLC-System über die TRILUTION™ LC-Software.
Spezifikation
Max. Flussrate 200 ml/min
Produkttyp Pumpe