Learn More
Corning™ 384-Well High Content Mikrotiterplatten mit Deckel
Farbe:Schwarz, durchsichtiger Boden; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel; Typ: Folienboden
Marke: Corning™ 4518
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.00000kg
Beschreibung
- Die Filmbodenstärke von 190 μm eignet sich gut für die bildgebende Mikroskopie
- Folienboden mit hoher optischer Qualität reduziert die Autofokuszeit, erhöht den Durchsatz
- Der flache Boden gewährleistet Ebenheit für bildgebende Geräte
- Die niedrige Bodenplatte ermöglicht eine ungehinderte Sicht auf die Messwerte aller Wells selbst bei Verwendung von Objektiven mit hoher numerischer Apertur
- Farbe: schwarz
- Ideal für das Zellwachstum
- Geringe Hintergrundfluoreszenz
- Die Geometrie der 384-Well-Mikrotiterplatte eliminiert Reagenzverlust aufgrund von Kapillareffekten
Spezifikation
Standard | |
0.03 cm2 | |
20/Pckg. | |
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden | |
Cycloolefin-Copolymer | |
384 | |
Steril | |
Rund | |
20 | |
20/Karton |
Mit Deckel | |
16 x 24 | |
TC-behandelt | |
Folienboden | |
80 μl | |
45 μl | |
Zellkultur | |
20/Karton | |
Niedrige Basis | |
Durchsichtig |