Learn More
Greiner Bio-One 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit Streptavidin-beschichtetem flachem Boden
Vorgeblockt und gebrauchsfertig.
Marke: Greiner Bio-One 781995
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Nach DIN ISO 9001 -Richtlinien hergestellt
- Biotin-Bindungskapazität: >1.5 ng/Well oder >6 pmol/Well
- Fester Boden
- Bei Raumtemperatur lagern
- Mit Deckel
Spezifikation
Standard | |
Nicht autoklavierbar | |
Streptavidinbeschichtetes Polystyrol | |
Nicht steril | |
Abgerundet rechteckig | |
40 | |
Raumtemperatur |
16 x 24 | |
Weiß | |
384 | |
Streptavidin | |
4800 x g (Ausschwingrotor) | |
5 |