Learn More
(3aR,5S,6S,6aR)-5-((R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol, 97%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3aR,5S,6S,6aR)-5-((R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol |
| CAS | 582-52-5 |
| Summenformel | C12H20O6 |
| MDL-Nummer | MFCD00005544 |
| Menge | 10 g |
| SMILES | O[C@H]1[C@@H]([C@@H]2OC(C)(C)OC2)O[C@]3([H])OC(C)(C)O[C@@]31[H] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 260.28 |
| Reinheit (%) | 97% |