Learn More
Uvex™ 3B Chem Classic Chemical Protection Coveralls
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- Das äußerst langlebige Material sorgt in Verbindung mit ultraschallverschweißten und verklebte Nähten für effektiven Schutz und maximale Sicherheit.
- Undurchlässig für Flüssigkeiten
- Geräuscharmes Material
- Frei von Silikon- und lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Material: Mit Polypropylenfolie laminierter Polypropylenvliesstoff
- Bietet Schutz gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Die Mittelfingerschlaufen verhindern Hochrutschen der Ärmel.
- Selbstklebende Reißverschlussabdeckung für optimalen Schutz
- Antistatische Eigenschaften
- Schutz vor Infektionskrankheiten
- Leichtes und langlebiges Material
- Hautfreundlicher rutschfester Stoff im Inneren
- Elastischer Bund für perfekten Sitz
- Sichere und praktische Verschlüsse durch elastische Bänder an Kapuze, Armen und Beinen
- Bequemer Reißverschlusszieher
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Chemical Protective Clothing |
| Größe | M |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Gelb |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastic |
| Knöchelform | Elastic |
| Stulpenform | Covered Elastic |
| Flaschenhalstyp | Hooded |
| Mehr anzeigen |