Learn More
3BDO, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492638
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16492638 5 mg -
16480439 10 mg 10 Milligramm
16404106 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16492638 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYU00434
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 3BDO is a new mTOR activator which can also inhibit autophagy.
3BDO is a new mTOR activator which can also inhibit autophagy.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3BDO
CAS 890405-51-3
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H17NO5
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (305.50 mM) ∣Ethanol : 20 mg/mL (61.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OC(COC2=C([N+]([O-])=O)C=CC=C2)CC1CC3=CC=CC=C3
Molekulargewicht (g/mol) 327.33
Formelmasse 327.33
Reinheit (%) 99.91%
Güte Research
Physikalische Form Solid-Liquid Mixture
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease