Learn More
3M™ Einweg-Schutzoverall, 4510-Serie
126.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
126.00 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
126.00 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
L
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
4 Extragroß
Beschreibung
- Der Typ 5/6 Overall bietet kostengünstigen Schutz vor gefährlichen Stäuben und begrenzt vor Flüssigkeitsspritzern.
- Schutz vor biologischen Wirkstoffen nach EN 14126
- Hergestellt aus weichem, leichtem Vliesstoff mit mikroporösem Laminat für Spritzwasserschutz, Festigkeit und Atmungsaktivität
- Zertifizierter Schutz vor gefährlichen Stäuben vom Typ 5/6 und begrenzt vor Flüssigkeitsspritzern
- 2-teiliges Kapuzendesign, 2-Weg-Reißverschluss mit Windschutzlasche, elastische Öffnungen reduzieren das Risiko von freiliegender Haut
- Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Aufladung und das Risiko von Funken
Spezifikation
Produkttyp | Cleanroom Coveralls |
Größe | Mittel |
Material | Feinporiges Polyethylen |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Verschlusstyp | 2-Wege-Reißverschluss mit Windschutzleiste |
Saumtyp | Gebunden |
Sterilität | Non-sterile |