Learn More
3M™ Weißer Schutzoverall 4520
Artikelnummer. 12642565
Change view
Click to view available options
Größe:
Klein
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
12642565 L 20 Stück
12632565 M 20 Stück
12642595 XL 20 Stück
12652595 2XL 20 Stück
12962285 4XL 20 Stück
11923774 Klein 20 Stück
12952285 3XL 20 Stück
7 options
Artikelnummer. 12642565
Marke: 3M™ 7000034762
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schutzoveralls zum Schutz vor Flüssigkeitsspritzern und Staub.
  • Entwickelt zum Schutz vor gefährlichen Stäuben und begrenzt vor Flüssigkeitsspritzern und -sprühen
  • Hergestellt aus leichtem und atmungsaktivem Material für weniger Wärmebelastung und erstklassigen Tragekomfort für den ganzen Tag
  • Standardkragen für die Verwendung mit Atemgeräten oder wenn keine Kapuze gewünscht wird
  • Strickbündchen und elastischer Taillen- und Knöchelbereich für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp General Purpose Coveralls
Größe L
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Taillenform Elastic
Knöchelform Elastic
Stulpenform Elastisch, Gestrickt
Flaschenhalstyp Hooded
Hood Type 3-panel
Verschlusstyp 2-Weg-Reißverschluss mit Windschutzleiste
Saumtyp Gebunden
Sterilität Non-sterile
Widerstand Dust, Liquid
Beschichtung Antistatisch
Zertifizierung/Konformität CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
Beschreibung Weißer SMMMS Polypropylenanzug und grüner Rückenbereich, Reißverschluss mit Nylon auf Polyestergewebe, elastisch dank Neopren, Polyesterbündchen und -fäden
Latexfrei No
Modell 4520-L
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 39 bis 43 in.
Größe (angloamerikanisch) Innennaht 32 in.
Größe (angloamerikanisch) Taille 51 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 99,06 bis 109,22 cm
Größe (metrisch) Innennaht 81.28 cm
Größe (metrisch) Taille 129.54 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung, Installationen, Asbest- und Bleisanierung, Kohlenstaub in Kraftwerken, Holzarbeiten, Metallpolitur, leichte Gebäudereinigung, allgemeiner Umgang mit Pulvern, allgemeine industrielle Reinigung und Wartung, Maschinen- oder Fahrzeugwartung und Lebensmittelverarbeitung
Höhe (angloamerikanisch) 5.75 bis 6 ft.
Höhe (metrisch) 174 bis 181 cm