Learn More
3M™ Einweg-Schutzoverall, 4540 Serie
Artikelnummer. 11943794
Click to view available options
Größe:
Small
L
XL
2XL
3X-Large
4XL
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 11943794
Marke: 3M™ 7100041420
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Der Schutzoverall 4540 ist ideal für Anwendungen, bei denen ein hohes Maß an Schutz, Leistung und Komfort gewünscht wird.
  • Die hochwertige Dual-Material-Technologie bietet sowohl schützende Leistung als auch Komfort
  • Ausgezeichnete Barriere gegen Staubpartikel und bestimmte chemische Flüssigkeitsspritzer (CE-Typ 5/6)
  • Weiches und leichtes, äußerst fusselarmes, laminiertes, mikroporöses Material
  • Die Rückseite besteht aus atmungsaktivem SMMMS-Material für eine verbesserte Luftzirkulation und eine geringere Wärmebelastung
  • Zwei-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte
  • Dreiteilige Kapuze für verbesserte Kompatibilität mit zusätzlicher PSA
  • Strickbündchen und elastischer Taillen- und Knöchelbereich für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit
  • Antistatisch behandelt
  • Fusselarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe 4XL
Geschlecht Unisex
Material Polyethylen, Polyester/Polyethylen-Laminat
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Gestrickt
Flaschenhalstyp Hooded
Hood Type 3-teilig
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss mit versiegelter Windschutzleiste
Saumtyp Umgestochen, Gebunden
Sterilität Non-sterile
Schutzartklasse CE-Kategorie III, Typ 5/6 Schutz
Widerstand Anti-static, Dust, Liquid
Beschichtung Antistatisch
Rückenausführung Atmungsaktives SMMMS Material
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE Category III Type 5/6, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
Beschreibung Weißer polypropylen-/polyethylenbeschichteter Anzug, blauschwarzer SMMMS Polypropylenbereich, Reißverschluss mit Nylon-auf-Polyestergewebe, elastisch dank Neopren, Polyesterbündchen und -fäden
Latexfrei No
Modell 4540+4XL
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 52 bis 55 in.
Größe (angloamerikanisch) Innennaht 36 in.
Größe (angloamerikanisch) Taille 55 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 132,08 bis 139,7 cm
Größe (metrisch) Innennaht 91,44 cm
Größe (metrisch) Taille 139,7 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ausbringung von Pestiziden, Asbest- und Bleisanierung, Kohlenstaub in Kraftwerken, Metallpolieren, leichte Gebäudereinigung, Maschinen- oder Fahrzeugwartung, Farbspritzen, Pharmazeutik, allgemeine Industriereinigung, Verlegung von Isoliermaterial, allgemeine Handhabung von Pulver und Lebensmittelverarbeitung
Höhe (angloamerikanisch) 6,5 bis 6,75 ft
Höhe (metrisch) 200 bis 206 cm