Learn More
3M™ Einweg-Schutzoverall, 4540 Serie
Artikelnummer. p-4361077
Click to view available options
Größe:
Small
L
XL
2XL
3X-Large
4XL
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 11903794
Marke: 3M™ 7100040416
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Schutzoverall 4540 ist ideal für Anwendungen, bei denen ein hohes Maß an Schutz, Leistung und Komfort gewünscht wird.
  • Die hochwertige Dual-Material-Technologie bietet sowohl schützende Leistung als auch Komfort
  • Ausgezeichnete Barriere gegen Staubpartikel und bestimmte chemische Flüssigkeitsspritzer (CE-Typ 5/6)
  • Weiches und leichtes, äußerst fusselarmes, laminiertes, mikroporöses Material
  • Die Rückseite besteht aus atmungsaktivem SMMMS-Material für eine verbesserte Luftzirkulation und eine geringere Wärmebelastung
  • Zwei-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte
  • Dreiteilige Kapuze für verbesserte Kompatibilität mit zusätzlicher PSA
  • Strickbündchen und elastischer Taillen- und Knöchelbereich für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit
  • Antistatisch behandelt
  • Fusselarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe L
Geschlecht Unisex
Material Polyethylen, Polyester/Polyethylen-Laminat
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Gestrickt
Flaschenhalstyp Hooded
Hood Type 3-teilig
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss mit versiegelter Windschutzleiste
Saumtyp Umgestochen, Gebunden
Sterilität Non-sterile
Schutzartklasse CE-Kategorie III, Typ 5/6 Schutz
Widerstand Anti-static, Dust, Liquid
Beschichtung Antistatisch
Rückenausführung Atmungsaktives SMMMS Material
Zertifizierung/Konformität CE, EN 13034, EN-ISO 13982-23, EN 1149-1:2006
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE Category III Type 5/6, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
Beschreibung Weißer polypropylen-/polyethylenbeschichteter Anzug, blauschwarzer SMMMS Polypropylenbereich, Reißverschluss mit Nylon-auf-Polyestergewebe, elastisch dank Neopren, Polyesterbündchen und -fäden
Latexfrei No
Modell 4540+L
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 39 bis 43 in.
Größe (angloamerikanisch) Innennaht 32 in.
Größe (angloamerikanisch) Taille 51 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 99,06 bis 109,22 cm
Größe (metrisch) Innennaht 81,28 cm
Größe (metrisch) Taille 129,54 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ausbringung von Pestiziden, Asbest- und Bleisanierung, Kohlenstaub in Kraftwerken, Metallpolieren, leichte Gebäudereinigung, Maschinen- oder Fahrzeugwartung, Farbspritzen, Pharmazeutik, allgemeine Industriereinigung, Verlegung von Isoliermaterial, allgemeine Handhabung von Pulver und Lebensmittelverarbeitung
Höhe (angloamerikanisch) 5,75 bis 6 ft
Höhe (metrisch) 174 bis 181 cm