Learn More
3M™ Grauer Schutzoverall 4570
Artikelnummer. 15729037
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
Artikelnummer. 15729037
Marke: 3M™ 7000089693
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Der Schutzoverall 4570 bietet Schutz vor einer Reihe chemischer Strahlen und Sprühnebel und wurde für die Schutzstufen Typ 3/4/5/6 zertifiziert.
3M™ Schutzoveralls 4570 bieten chemische Beständigkeit und mechanische Festigkeit für Arbeiter in Bereichen mit Exposition zu Chemikalien. Der Anzug schützt vor gefährlichen Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6), Niederdruck-Flüssigkeitsprühnebel (Typ 4) und Hochdruck-Flüssigstrahlen (Typ 3). Er ist außerdem zertifiziert für den Schutz vor radioaktiven Partikeln (EN 1073-2) und (EN 14126). Dieser Anzug erreicht bei allen Tests gemäß EN 14126 die höchste Leistungsklasse und hat die Anforderungen von ASTM F1670 und F1671 zum Schutz vor biologischen Kontaminanten bestanden.
  • Ein vielseitiger Schutzanzug für viele Anwendungen
  • Der Schutzoverall schützt vor Spritzen und Sprühen von einer Vielzahl von Chemikalien
  • Strapazierfähiges Material mit einer weichen, antistatisch behandelten Innenschicht, das Schutz und Komfort bietet
  • Die Nähte sind mit einem 5-schichtigem, chemisch schützenden Band versiegelt
  • Zwei Sturmklappen sorgen für zusätzlichen Schutz
  • Große Daumenschlaufen und Reißverschluss-Zuglaschen sorgen für Komfort beim Tragen von Handschuhen
  • Strickbündchen aus Polyester für Komfort beim Tragen
  • Antistatisch, fusselarm, mikroporös
  • Elastisch am Kopf für einen sicheren Halt
  • Elastisch um das Gesicht für einen sicheren Halt
  • Elastisch an der Wade für einen guten Verschluss an der Oberkante des Schuhs zum Schutz vor Kontaminanten
  • Elastisch am Knöchel für Schutz vor Kontaminanten und für besseres Passen
  • Universalgröße mit Zugbändern, die einer Vielzahl von Anwendern gut passt
  • Leicht und komfortabel beim Tragen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe 4XL
Material Polyethylen
Farbe Grau
Taillenform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Hood Type 3-teilig
Verschlusstyp Frontreißverschluss mit doppelter Windschutzleiste
Saumtyp Geklebt
Schutzartklasse 3
Latexfrei Ja
Modell 4570-4XL
Anzahl Taschen Keine
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 52 bis 55 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 132 bis 140 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mischen und Handhabung von Chemikalien, Reinigung von Chemikalien, Sanierung gefährlicher Abfälle, Dekontaminierung, Tankreinigung, Umgang mit toxischen Pulvern, Infektionserregern
Höhe (angloamerikanisch) 78 bis 81 in.