Learn More
Motic™ 3 W-LED-Beleuchtungssystem mit Auflicht
Ideal zur Beleuchtung in der Stereomikroskopie. Das Motic™ 3 W-LED-Beleuchtungssystem mit Auflicht bietet ein optimales Sichtfeld von 50 mm bei 108 mm Abstand zur Probe.
Marke:  Motic™ 1101001000341
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15302266
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Diese Spot-Beleuchtung muss mit einem Motic 2111 / 2112-Fokussierblock und dem LED-Stativ 2111 kombiniert werden.
  • In Kombination mit dem LED-Stativ 2111 kann eine LED-Beleuchtung mit 5500 K erzeugt werden.
  • Die Stärke der Beleuchtung kann über die Helligkeitsregelung des LED-Stativs 2111 eingestellt werden.
  • 5500K Farbtemperatur.
  • 3 W LED-Lambert-Strahler für die Auflichtbeleuchtung.
  • Einstellbare Helligkeitsregelung; linear.
  • Optimales Sichtfeld von 50 mm bei 108 mm Abstand von der Probe
  • Einfacher und sicherer Anschluss an das LED-Stativ 2111 für mehr Leistung
Spezifikation
Spezifikation
5500K Lamburtian LED
Mikroskope der K-Serie, SMZ-168, SMZ-140, SFC-11
Spot-Beleuchtung
3 w