Learn More
MedChemExpress 3X FLAG peptide TFA
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 96.24% |
| Inhalt und Lagerung | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Molekulargewicht | 2975.84 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 10 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | H2O : 25 mg/mL (8.40 mM∣Need ultrasonic) |