missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-4-oxobutanoic acid, 99%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30982403
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30982403 100 g
30980891 1 kg
30979965 100 mg
30973158 5 g
30971766 500 g
30970466 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30982403 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD130189100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-4-oxobutanoic acid
CAS 36330-85-5
Summenformel C16H14O3
MDL-Nummer MFCD00056701
Menge 100 g
SMILES O=C(O)CCC(C1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 254.28
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.