Learn More
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzylaminhydrochlorid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10089101
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10089101 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10475692 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10089101 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC16413CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175205-49-9
Summenformel C9H10ClN3S
Molekulargewicht (g/mol) 227.71
MDL-Nummer MFCD02682075
InChI-Schlüssel WUUGGOQPXZDQNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl benzylamine hydrochloride, 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl phenyl methanamine hydrochloride, 1-4-1,2,3-thiadiazol-4-yl phenyl methanamine hydrochloride, 4-thiadiazol-4-yl phenyl methanamine hydrochloride, benzenemethanamine,4-1,2,3-thiadiazol-4-yl, 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl phenyl methylamine, chloride, 4-4-aminomethyl phenyl-1,2,3-thiadiazole hydrochloride
PubChem CID 2737287
IUPAC-Name [4-(Thiadiazol-4-yl)phenyl]methanamin;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)C2=CSN=N2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1, 2, 3-Thiadiazol-4-yl)benzylamine hydrochloride
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 227.72
Reinheit (%) 95%