Learn More
4-(1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)Benzaldehyd, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(1, 3, 2-Dioxaborinan-2-yl)benzaldehyde |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 190 |
| Reinheit (%) | 97% |