missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(1,3,3-Trimethyl-7-oxabicyclo-[4.1.0]-hept-2-yl)-3-buten-2-on, tech., Thermo Scientific™ ™

Catalog Number p-7035772
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
190059-33-7
C13H20O2
208.30
MFCD07784337
ODMUHAHUBCUABS-UHFFFAOYNA-N
4-1,3,3-trimethyl-7-oxabicyclo 4.1.0 hept-2-yl-3-buten-2-one, 4-1,3,3-trimethyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptan-2-yl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one,4-1,3,3-trimethyl-7-oxabicyclo 4.1.0 hept-2-yl-, 3e, 4-1,3,3-trimethyl-7-oxabicyclo 4.1.0 hept-2-yl-3-buten-2-one, mixture of cis and trans
11041982
CC(=O)C=CC1C2(C)OC2CCC1(C)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
190059-33-7
C13H20O2
208.30
MFCD07784337
ODMUHAHUBCUABS-UHFFFAOYNA-N
4-1,3,3-trimethyl-7-oxabicyclo 4.1.0 hept-2-yl-3-buten-2-one, 4-1,3,3-trimethyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptan-2-yl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one,4-1,3,3-trimethyl-7-oxabicyclo 4.1.0 hept-2-yl-, 3e, 4-1,3,3-trimethyl-7-oxabicyclo 4.1.0 hept-2-yl-3-buten-2-one, mixture of cis and trans
11041982
CC(=O)C=CC1C2(C)OC2CCC1(C)C

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Anwendungen
4-(1,3,3-Trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-2-yl)-3-buten-2-on wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(1,3,3-Trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-2-yl)-3-buten-2-one
Dichte 1.039
Brechungsindex 1.491
Menge 1 g
IUPAC-Name (E)-4-(4,4,6-Trimethyl-7-Oxabicyclo[4.1.0]Jeptan-5-yl)But-3-en-2-on
Formelmasse 208.3
Güte Eigenschaften
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'